Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Kleen™ Antimikrobiel lukket klinge sikkerhedsskærer
Artikelnummer. 17728977
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
17728977 Grøn
1 options
Artikelnummer. 17728977 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. EBC1X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2705.10 DKK
    2228.03 DKK / Pakke med 50
    Spare 477.07 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Kleen™ EBC1X er fremstillet af et unikt, antimikrobielt materiale. EBC1 Sikkerhedsskærer til skjulte knive har en beskyttende forsænket kniv.
  • I modsætning til de fleste brugsknive og fræsere med udsatte klinger, er bladet i Kleen™ EBC1X er sat tilbage i skærehovedet, hvilket giver fuldstændig beskyttelse til brugeren.
  • For at øge sikkerheden har dette praktiske værktøj en tapesplitter uden metal, som giver brugerne mulighed for at åbne kasser uden selv at bruge en klinge, hvilket også hjælper med at forhindre beskadigelse af kassernes indhold.
  • Den alsidige EBC1 skærer ubesværet bølge- og papkasser, stræk-/krympefolie, plastikbånd, æsketape og meget mere.
  • Den har også et lanyardhul til tøjring til en PHC lanyard for bedre fastholdelse.
Tekniske data
Produkttype Kleen Kniv
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Grøn