Få mere at vide
Pacific Handy Cutter Kleen™ Antimikrobiel engangsfilmskærer
Artikelnummer. 17708977
Skift visning
Farve:
Grøn
Artikelnummer. Farve
17708977 Grøn
1 options
Artikelnummer. 17708977 Leverandør Pacific Handy Cutter Leverandørnr. DFC364X
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    2556.00 DKK
    2106.36 DKK / Pakke med 50
    Spare 449.64 DKK
    17% Slukket
Forventet forsendelse: 11-11-2026
De KLEEN™ DFC364X er fremstillet af et unikt, antimikrobielt materiale, der hæmmer væksten af bakterier på produktet. Denne engangsfilmskærer har et beskyttende forsænket blad, som sikrer det højeste niveau af sikkerhed.
  • I modsætning til de fleste brugsknive og fræsere med udsatte klinger, er bladet i KLEEN™ DFC364X er sat tilbage i skærehovedet, hvilket giver fuldstændig beskyttelse til brugeren.
  • For at øge sikkerheden har dette praktiske værktøj en båndsplitter uden metal, som giver brugerne mulighed for at åbne kasser uden selv at bruge en klinge, hvilket også hjælper med at forhindre beskadigelse af kassernes indhold.
  • Denne alsidige sikkerhedsskærer skærer ubesværet gennem stræk-/krympefolie, plastikbånd, poser, æsketape og mere.
  • Den har også et lanyardhul til tøjring til en PHC lanyard for bedre fastholdelse.
Tekniske data
Produkttype Kleen Kniv
Engangs Engangsbrug
Sterilitet Ikke steril
Farve Grøn