Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 300 LED Kold Lyskilde
Artikelnummer. 12599816 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Rækkevidde (Lux):
80 Lm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Rækkevidde (Lux) Pakningsstørrelse
12599816 80 Lm Hver
1 options
Artikelnummer. 12599816 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 120300
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-11-2026
Innovativ fiberoptisk LED-lyskilde bruger koldt lys til at belyse alle typer objekter inden for biovidenskab og industrielle applikationer. Lysstyrken svarende til en 30-watt halogenlampe er ideel som et standard belysningssystem til kravene til rutineinspektioner og uddannelse.
  • 80 Lm lysstrøm.
  • Ingen blæser, lydløs drift.
  • Kompakt ergonomisk design.
  • Kan monteres direkte på stativet eller søjlen.
  • Adaptere til alle stativer plus stand-alone version tilgængelige.
  • Monteringsbeslag skal bestilles separat.
  • Bredt udvalg af strømforsyning inkluderet med internationalt klipstiksystem.
  • Fiberoptiske lysledere eller ringlygter skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Kold lyskilde
Certificeringer/compliance CE-certificeret, B EMC-klasse
Dimensioner (L x B x H) 107 x 114 x 61 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks eller Ringlights med aktiv lyslederdiameter på max. 6 mm
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 2,4''
Højde (metrisk) 61 mm
Inkluderer Bredt udvalg af strømforsyning med internationalt klipstiksystem
Lampens levetid 50.000 timer
Længde (engelsk) 4,2 tommer.
Længde (metrisk) 107 mm
Belysningstype 1 High Power LED hvid
Rækkevidde (Lux) 80 Lm
Spænding 100 til 240 V
Bredde (engelsk) 4,5 tommer.
Bredde (metrisk) 114 mm