Få mere at vide
KL002, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KL002 |
| CAS | 439141-72-7 |
| Molekylær formel | C22H21IN2O3S |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N-[3-(9H-Carbazol-9-yl)-2-hydroxypropyl]-N-(2-iodophenyl)-methanesulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C22H21IN2O3S/c1-29(27,28)25(22-13-7-4-10-19(22)23)15-16(26)14-24-20-11-5-2-8-17(20)18-9-3-6-12-21(18)24/h2-13,16,26H,14-15H2,1H3 |
| SMIL | OC(CN(C1=C(I)C=CC=C1)S(C)(=O)=O)CN(C2=C3C=CC=C2)C4=C3C=CC=C4 |
| IUPAC navn | N-(3-carbazol-9-yl-2-hydroxypropyl)-N-(2-iodophenyl)methanesulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 520.38 |
| Formel vægt | 520.0318 |