Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 1600 LED Kold Lyskilde
Artikelnummer. 12626203 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Pære type:
Flere lysdioder
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pære type Pakningsstørrelse
12626203 Flere lysdioder Hver
1 options
Artikelnummer. 12626203 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 150600
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 04-12-2026
En multipel LED-drevet lyskilde for at give et attraktivt alternativ til konventionelle kolde halogenlyskilder. Lysstyrken svarer til en 150-watt halogenlampe og derfor ideel som et kraftigt belysningssystem til kravene til alle moderne stereomikroskoper.
  • 680 Lm lysstrøm.
  • Slankt ergonomisk design.
  • Patenteret motor med hvidt lys.
  • Kontinuerlig dæmpning fra 0 til 100%.
  • To-positions filterskyder.
  • Bredt udvalg af strømforsyning.
  • Landespecifik netledning skal bestilles separat.
  • Fiberoptiske fleksible eller svanehalsede lysledere eller ringlights eller lightlines skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Fiberoptisk kold lyskilde
Pære type Flere lysdioder
Certificeringer/compliance CE-certificeret, B EMC-klasse
Dimensioner (L x B x H) 114 x 231 x 137 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, Lightlines eller Ringlights med aktiv lyslederdiameter på max. 9 mm
Frekvens 47/63 Hz
Højde (engelsk) 5,4 tommer
Højde (metrisk) 137 mm
Inkluderer Strømforsyning uden strømledning
Lampens levetid 50.000 timer
Længde (engelsk) 4,5 tommer.
Længde (metrisk) 114 mm
Belysningstype LED
Spænding 90/264 V
Bredde (engelsk) 9,1 tommer
Bredde (metrisk) 231 mm