Få mere at vide
SCHOTT AG Lighting and Imaging™ KL 1500 HAL Kold Lyskilde
Artikelnummer. 15318735 Shop alle Schott produkter
Skift visning
Pære type:
Halogen
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Pære type Pakningsstørrelse
15318735 Halogen Hver
1 options
Artikelnummer. 15318735 Leverandør SCHOTT AG Lighting and Imaging™ Leverandørnr. 150700
Få gang i din forskning inden for vedvarende energi
Brug rabatkode 28029
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 16-11-2026
KL 1500 HAL er en farveneutral professionel halogenlyskilde til fiberoptisk belysning. Med hele 150 Watt halogenspektret af CRI 100 er den designet til at tilbyde optimal ydeevne til farvekritiske målinger.
Med CRI 100, der tilbyder den bedste ydeevne, når det kommer til farvekritiske målinger i biovidenskab og industrielle applikationer:
  • 600 lm lysstrøm.
  • Højfrekvent belysning på 20 kHz.
  • Indsving optik til homogenisering af lysoutput.
  • Sensorlås ved lyslederudtaget.
  • Ultra lav støj blæser.
  • LCD Display.
  • To-positions filterskyder.
  • Landespecifik netledning skal bestilles separat.
  • Fiberoptiske fleksible eller svanehalsede lysledere eller ringlights eller lightlines skal bestilles separat.
Tekniske data
Type Fiberoptisk halogen kold lyskilde
Pære type Halogen
Certificeringer/compliance CE-certificeret, B EMC-klasse
Dimensioner (L x B x H) 200 x 286 x 147 mm
Til brug med (applikation) Stereomikroskopi belysning
Til brug med (udstyr) SCHOTT Fiber Optic Flexible Lightguides, Goosenecks, lightlines eller Ringlights med aktiv lyslederdiameter på max. 9 mm
Frekvens 50/60 Hz
Højde (engelsk) 5,8 tommer
Højde (metrisk) 147 mm
Inkluderer Strømforsyning uden strømledning
Lampens levetid 1500 timer (ECO); 150 timer (BOOST)
Længde (engelsk) 7,9 tommer
Længde (metrisk) 200 mm
Belysningstype Halogen
Spænding 100 til 240 V
Watt 150 W
Bredde (engelsk) 11,3 tommer
Bredde (metrisk) 286 mm