Få mere at vide
Tocris Bioscience™ KL 001
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 30001627
Skift visning
Mængde:
10 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30001627 10 mg
30001647 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30001627 Leverandør Tocris Bioscience™ Leverandørnr. 4685/10
Cryptochrome protein stabilizer; lengthens circadian period
Cryptochrome protein (CRY) stabilizer; blocks proteasome-mediated degradation of CRY1 and CRY2. Lengthens circadian period in mouse NIH-3T3 fibroblasts without altering casein kinase activity. Represses glucagon-induced hepatic gluconeogenesis through the induction of Pck1 and G6pc expression.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 309928-48-1
Molekylær formel C21H22N2O4S
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale KL 001
Mængde 10 mg
Formel vægt 398.48
Renhed >98%
Molekylvægt (g/mol) 398.477
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.