Beskrivelse
Det rigtige KjTabs™ for at passe til dine behov
Tilsætningen af en passende katalysator sammen med høje temperaturer påvirker hastigheden og effektiviteten af mineralisering i Kjeldahl analyser. At opnå det højeste niveau af ydeevne inden for en bred vifte af Kjeldahl ansøgninger er nu muligt med VELP Scientifica ægte katalysatortabletter.Brugen af katalysatorer er nu anerkendt og officielt accepteret af de store standarder såsom AOCS, AOAC , AACC og ISO at accelerere Kjeldahl fordøjelse.
KjTabs™ VW består af nøjagtigt fordoserede tabletter sammensat af sulfat, for at øge kogepunktet for svovlsyre, plus kobber (Cu) og selen (Se) som metalsalte for at accelerere mineraliseringsprocessen.
VW anbefales til anvendelser baseret på Wieninger-metoden 4.875 g
K 2 SO 4 + 0.075 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0.050 g Se 1000
stk.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VW |
| Farve | White |
| Mængde | 1000 Pc./Box |
| Emballage | Metal Tin |
| Grad | Reagent |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- KJ tabs VW
- Advarsel
- Akut toksicitet Kategori 4
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P264-Vask grundigt efter brug.
- P270-Der må ikke spises, drikkes eller ryges under brugen af dette produkt.
- P273-Undgå udledning til miljøet.
- P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
- P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
- MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate, selenium