Beskrivelse
Det rigtige KjTabs™ for at passe til dine behov
Tilsætningen af en passende katalysator sammen med høje temperaturer påvirker hastigheden og effektiviteten af mineralisering i Kjeldahl analyser. At opnå det højeste niveau af ydeevne inden for en bred vifte af Kjeldahl ansøgninger er nu muligt med VELP Scientifica ægte katalysatortabletter.Brugen af katalysatorer er nu anerkendt og officielt accepteret af de store standarder såsom AOCS, AOAC , AACC og ISO at accelerere Kjeldahl fordøjelse.
De KjTabs™ VTCT består af præcist fordoserede tabletter sammensat af sulfat, for at øge kogepunktet for svovlsyre, plus kobber (Cu) og Titanium (Ti) som metalsalte for at accelerere mineraliseringsprocessen.
VTCT til hårdere prøver& endnu hurtigere fordøjelse (en nedskaleret version af VCT)
3,5g K 2 SO 4 + 0,105 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0,105g TiO 2 1000
stk.
VELP analytiske eksperter KjTabs™ forslag til anvendelse af katalysator tabletter
De KjTabs™ VTCT er det bedst egnede valg, når du udfører Kjeldahl analyse for kvælstofbestemmelse i mælk og mejeriprodukter.Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VTCT |
| Farve | White |
| Mængde | 1000 Pc./Box |
| Emballage | Metal Tin |
| Grad | Reagent |