Få mere at vide
Velp™ KjTabs VST - Kjeldahl Katalysator tabletter, Velp Scientifica™
Artikelnummer. 15533824 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Mængde:
1000 Pc./Box
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15533824 1000 Pc./Box Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15533824 Leverandør Velp™ Leverandørnr. A00000277
KjTabsTM VST Kjeldahl Katalysatortabletter er ideelle til olieholdige og fede prøver. De perfekte løsninger til at fremskynde fordøjelsesprocessen.
Det rigtige KjTabs™ for at passe til dine behov
Tilsætningen af en passende katalysator sammen med høje temperaturer påvirker hastigheden og effektiviteten af mineralisering i Kjeldahl analyser. At opnå det højeste niveau af ydeevne inden for en bred vifte af Kjeldahl ansøgninger er nu muligt med VELP Scientifica ægte katalysatortabletter.
Brugen af katalysatorer er nu anerkendt og officielt accepteret af de store standarder såsom AOCS, AOAC , AACC og ISO at accelerere Kjeldahl fordøjelse.
KjTabs™ VST består af præcist fordoserede tabletter sammensat af sulfat, for at øge kogepunktet for svovlsyre, plus selen (Se) som metalsalt for at accelerere mineraliseringsprocessen.
VST anbefales til olieholdige/fedte prøver& endnu hurtigere fordøjelse 3,5
g K 2 SO 4 + 3,5 mg Se 1000
stk.
VELP analytiske eksperter KjTabs™ forslag til anvendelse af katalysator tabletter
De KjTabs™ VST er det bedst egnede valg, når du udfører Kjeldahl analyse inden for flere brancher såsom drikkevare, landbrug, miljø, kemikalier& petrokemisk:
  • Proteinbestemmelse i øl og malt
  • Kvælstofbestemmelse i jord, planter, foder, halm og gødning
  • Nitrogenbestemmelse i motorolier, råolie, smøreolier og brændselsolier
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VST
Farve White
Mængde 1000 Pc./Box
Emballage Metal Tin
Grad Reagent