Få mere at vide
Velp™ KjTabs VS - Kjeldahl Antiskum tabletter, Velp Scientifica™
Artikelnummer. 15581775 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Mængde:
1000 Pc./Box
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15581775 1000 Pc./Box Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15581775 Leverandør Velp™ Leverandørnr. A00000283
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
KjTabsTM VS Antifoam er perfekte til at reducere skumdannelse i den indledende fase af mineraliseringsprocessen.
Det rigtige KjTabs™ for at passe til dine behov
KjTabs™ VS Antifoam er specifikke antiskumtabletter bestående af kaliumsulfat og silikone.
Skumdæmpende midler er grundlæggende for det gode resultat af Kjeldahl analyse, da produktionen af skum har en tendens til at reducere den oprindelige mængde af prøven i den indledende fase af mineraliseringsprocessen. Dette kan forekomme i mange landbrugsprøver eller fedtrige produkter.
VS Antifoam bruges til skumreduktion
  • 0,97 g K 2 SO 4 + 0,03 g Silikone
  • 1000 stk
VELP analytiske eksperter KjTabs™ skumdæmpende tabletter ansøgningsforslag
Den KjTabs™ VS Antifoam tilsættes i kombination med KjTabs™ katalysator tabletter. Det bedst egnede valg, når du udfører Kjeldahl analyser i en lang række brancher.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VS
Farve White
Mængde 1000 Pc./Box
Emballage Metal Tin
Grad Reagent