Få mere at vide
Velp™ KjTabs VKPC - Kjeldahl Katalysator tabletter, Velp Scientifica™
Artikelnummer. 15541775 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Mængde:
1000 Pc./Box
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15541775 1000 Pc./Box Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15541775 Leverandør Velp™ Leverandørnr. A00000275
KjTabsTM VKPC Kjeldahl Katalysatortabletter er ideelle, når der kræves en høj mængde kobber. De perfekte løsninger til at fremskynde fordøjelsen af dine prøver.
Det rigtige KjTabs™ passer til dine behov
Tilføjelsen af en passende katalysator sammen med høje temperaturer påvirker hastigheden og effektiviteten af mineralisering i Kjeldahl analyser. At opnå det højeste niveau af ydeevne inden for en bred vifte af Kjeldahl ansøgninger er nu muligt med VELP Scientifica ægte katalysatortabletter.
Brugen af katalysatorer er nu anerkendt og officielt accepteret af de store standarder såsom AOCS, AOAC , AACC og ISO at accelerere Kjeldahl fordøjelse.
De KjTabs™ VKPC består af præcist fordoserede tabletter sammensat af sulfat, for at øge kogepunktet for svovlsyre, plus kobber (Cu) som metalsalt for at accelerere mineraliseringsprocessen.
VKPC ideel, når der kræves en høj mængde kobber
  • 4,5 g K 2 SO 4 + 0,5 g CuSO 4 x 5 H 2 O
  • 1000 stk
VELP analytiske eksperter KjTabs™ katalysator tabletter ansøgning forslag Den
KjTabs™ VKPC er det bedst egnede valg, når du udfører Kjeldahl analyse for proteinbestemmelse i brød og bagværk.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VKPC
Farve White
Mængde 1000 Pc./Box
Emballage Metal Tin
Grad Reagent
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • KJTABS VKPC
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P321-Særlig behandling (se på denne etiket).
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
  • P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: copper sulphate pentahydrate