Beskrivelse
Det rigtige KjTabs™ passer til dine behov
Tilføjelsen af en passende katalysator sammen med høje temperaturer påvirker hastigheden og effektiviteten af mineralisering i Kjeldahl analyser. At opnå det højeste niveau af ydeevne inden for en bred vifte af Kjeldahl ansøgninger er nu muligt med VELP Scientifica ægte katalysatortabletter.
Brugen af katalysatorer er nu anerkendt og officielt accepteret af de store standarder såsom AOCS, AOAC , AACC og ISO at accelerere Kjeldahl fordøjelse.
De KjTabs™ VCT består af nøjagtigt fordoserede tabletter sammensat af sulfat, for at øge kogepunktet for svovlsyre, plus kobber (Cu) og Titanium (Ti) som metalsalte for at accelerere mineraliseringsprocessen.
VCT til hårdere prøver& endnu hurtigere fordøjelse
- 5 g K 2 SO 4 + 0,15 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0,15 g TiO 2
- 1000 stk
VELP analytiske eksperter KjTabs™ katalysator tabletter ansøgning forslag Den
KjTabs™ VCT er et passende valg, når du udfører Kjeldahl analyse for kvælstofbestemmelse i mælk og mejeriprodukter.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | VCT |
| Farve | White |
| Mængde | 1000 stk./æske |
| Emballage | Metal Tin |
| Grad | Reagent |