Få mere at vide
Velp™ KjTabs VCT - Kjeldahl Katalysator tabletter, Velp Scientifica™
Artikelnummer. 15551775 Shop alle Velp produkter
Skift visning
Mængde:
1000 stk./æske
Pakningsstørrelse:
Pakke med 1000
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15551775 1000 stk./æske Pakke med 1000
1 options
Artikelnummer. 15551775 Leverandør Velp™ Leverandørnr. A00000276
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
KjTabsTM VCT Kjeldahl Katalysator-tabletter er ideelle til hårdere prøver. De perfekte løsninger til at fremskynde fordøjelsesprocessen.
Det rigtige KjTabs™ passer til dine behov
Tilføjelsen af en passende katalysator sammen med høje temperaturer påvirker hastigheden og effektiviteten af mineralisering i Kjeldahl analyser. At opnå det højeste niveau af ydeevne inden for en bred vifte af Kjeldahl ansøgninger er nu muligt med VELP Scientifica ægte katalysatortabletter.
Brugen af katalysatorer er nu anerkendt og officielt accepteret af de store standarder såsom AOCS, AOAC , AACC og ISO at accelerere Kjeldahl fordøjelse.
De KjTabs™ VCT består af nøjagtigt fordoserede tabletter sammensat af sulfat, for at øge kogepunktet for svovlsyre, plus kobber (Cu) og Titanium (Ti) som metalsalte for at accelerere mineraliseringsprocessen.
VCT til hårdere prøver& endnu hurtigere fordøjelse
  • 5 g K 2 SO 4 + 0,15 g CuSO 4 x 5 H 2 O + 0,15 g TiO 2
  • 1000 stk
VELP analytiske eksperter KjTabs™ katalysator tabletter ansøgning forslag Den
KjTabs™ VCT er et passende valg, når du udfører Kjeldahl analyse for kvælstofbestemmelse i mælk og mejeriprodukter.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale VCT
Farve White
Mængde 1000 stk./æske
Emballage Metal Tin
Grad Reagent
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kjeldahl Catalyst Tablets
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
Faresætning
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
  • P391-Udslip opsamles.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Copper Sulphate Pentahydrate