Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger) |
| CAS | 7782-49-2, 7758-99-8, 7757-82-6 |
| Mængde | 2.5 kg |
| MDL nummer | MFCD00147338 |
| Emballage | Plastflaske |
Safety and Handling
- Kjeldahl tablets with selenium (Wieninger)
- LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
- H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
- P273-Undgå udledning til miljøet.