Få mere at vide
Kjeldahl Selenkatalysator-tabletter, tekniske, indeholder 1g Na2SO4 og lign. Af 0,05 g selen, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10784181 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
0.5 kg
1 kg
Pakningsstørrelse:
0.5kg
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10784181 1 kg 1kg
10375900 0.5 kg 0.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10784181 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0150/81
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 05-11-2026
Kjeldahl Selenium-katalysatortabletter, teknisk set, indeholder 1g Na2SO4 og EQ. Af 0,05g selen, Fisher Chemical, mængde: 1 kg, grå, MDL-tal: 147338, Emballage: Plastikpulverglas, Fysisk Form: Fast | CAS: 7782-49-2 | Se | 78,97 g/mol
Kjeldahl Selenkatalysator-tabletter, tekniske, indeholder 1g Na2SO4 og lign. Af 0,05 g selen, Fisher Chemical , Antal: 1 kg, grå, MDL-nummer: 147338, Emballage: Plastpulverbeholder, Fysisk form: Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7782-49-2
Molekylær formel Se
Molekylvægt (g/mol) 78.97
MDL nummer MFCD00134090 MFCD00011224
InChI nøgle BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn selen
SMIL [Se]
Tekniske data
Farve Grå
Emballage Plast pulver krukke
Mængde 1 kg
Fysisk form Fast stof
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Kjeldahl catalyst tablets Selenium
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H373-Kan forårsage organskader.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Selenium