Få mere at vide
Kjeldahl Reagensborsyre 2% w/v opløsning uden indikator, Reagecon
Artikelnummer. 11583182 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
5 l
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11583182 5 l 5 L
1 options
Artikelnummer. 11583182 Leverandør Reagecon Leverandørnr. BOA25
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    932.00 DKK
    868.70 DKK / 5 L
    Spare 63.30 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Kjeldahl Reagensborsyre 2% w/v opløsning uden indikator
  • Kjeldahl Reagensborsyre 2% w/v opløsning uden indikator
Tekniske data
Fysisk form Væske
Mængde 5 l
Emballage HDPE-beholder