Få mere at vide
Kjeldahl Reagens 4%, Reagecon™
Artikelnummer. 11924357 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11924357 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 11924357 Leverandør Reagecon Leverandørnr. BOA4