Få mere at vide
Kjeldahl Reagens 30%, Reagecon™
BIOPHARMA
Artikelnummer. 11934357 Shop alle Reagecon produkter
Skift visning
Mængde:
5 L
Pakningsstørrelse:
5 L
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11934357 5 L 5 L
1 options
Artikelnummer. 11934357 Leverandør Reagecon Leverandørnr. S30WW5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    495.00 DKK
    463.21 DKK / 5 L
    Spare 31.79 DKK
    6% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Mængde 5 L
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) 30%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • SODIUM HYDROXIDE 30% w/w
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501-Indholdet/beholderen bortskaffes i
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Sodium Hydroxide