Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Kolber
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
Beskrivelse
- Til bestemmelse af nitrogen i organiske forbindelser
- Med midterhals
- Med konisk samling og påskrift
- Materiale: DURAN™
Tekniske data
Tekniske data
| Kapacitet (metrisk) | 250 mL |
| Materiale | Borosilikatglas (3.3) |
| Standard konusled | NS 29/32 |
| Diameter (metrisk) Udvendig | 81 mm |
| Mængde | 10/Pk. |