Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kjeldahl Kolber
Artikelnummer. 10315361
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
100 mL
250 mL
750 mL
1 L
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10315361 250 mL
10264621 100 mL
10420323 750 mL
10570112 50 mL
10604392 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10315361 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 03052949
Forventet forsendelse: 18-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Til bestemmelse af nitrogen i organiske forbindelser
  • Med midterhals
  • Med konisk samling og påskrift
  • Materiale: DURAN™
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 250 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Standard konusled NS 29/32
Diameter (metrisk) Udvendig 81 mm
Mængde 10/Pk.