Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kjeldahl Kolbe
Artikelnummer. 10529791
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
500 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10529791 500 mL
1 options
Artikelnummer. 10529791 Leverandør Lenz Laborglasinstrumente™ Leverandørnr. 03052958
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5665.00 DKK
    4781.41 DKK / Pakke med 10
    Spare 883.59 DKK
    15% Slukket
Forventet forsendelse: 18-12-2026
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 500 mL
Inkluderer Med konisk samling og inskriptionsetiket
Diameter (metrisk) Udvendig 101 mm