Få mere at vide
Kjeldahl Kobberkatalysatortabletter, tekniske, indeholder 5 g K2SO4 og svarende til 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10447260 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
:
1000 tabletter, pulverbeholder af plast
Artikelnummer.
10447260 1000 tabletter, pulverbeholder af plast
1 options
Artikelnummer. 10447260 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0125/81
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kjeldahl Kobberkatalysatortabletter, tekniske, indeholder 5 g K2SO4 og svarende til 0,1 g CuSO4, Fisher Chemical , Blå-Hvid, Antal: 1000 tabletter, MDL-nummer: 147336, Emballage: Plastpulverbeholder, Fysisk form: Fast
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Farve Blå-Hvid
Emballage Plast pulver krukke
MDL nummer 147336
Mængde 1000 Tablets
Fysisk form Fast stof
Produktidentifikator
  • Kjeldahl catalyst tablets Copper
Farekategori
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 3
Faresætning
  • H412-Skadelig for vandlevende organismer, med langvarige virkninger.
Sikkerhedssætning
  • P273-Undgå udledning til miljøet.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder:
Produkttitel