Få mere at vide
Kjeldahl Borsyreopløsning, ren, opløsning 4% alkalisk med indikator, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10635882 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 l
5 l
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10635882 1 l 1 L
10141480 5 l 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10635882 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0200/15
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-11-2026