Få mere at vide
Kjeldahl 4% borsyreopløsning, uden indikator, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 15978866 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 L
5 L
Pakningsstørrelse:
1 L
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15978866 5 L 5 L
15968866 1 L 1 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15978866 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. K/0205/21
Spotlight-tilbud
Brug rabatkode 28038
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Forfremstillet 4% borsyreopløsning til nitrogenbestemmelse ved Kjeldahl metode.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Emballage HDPE plastikflaske
Analyseprocentområde 3.9 - 4.1%
Mængde 5 L
Fysisk form Væske