Få mere at vide
KJ Pyr 9, MedChemExpress
Artikelnummer. 16477686
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16477686 100 mg
16460338 5 mg
16427878 10 mg
16403827 50 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 16477686 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HY19735
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
MedChemExpress KJ Pyr 9 is an inhibitor of MYC with a Kd of 6.5 nM in in vitro assay.
KJ Pyr 9 is an inhibitor of MYC with a Kd of 6.5 nM in in vitro assay.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale KJ Pyr 9
CAS 581073-80-5
Farve Yellow
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C22H15N3O4
Mængde 100 mg
Opløselighedsinformation DMSO : 125 mg/mL (324.36 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(N)C1=CC=C(C2=CC(C3=CC=CO3)=NC(C4=CC=C([N+]([O-])=O)C=C4)=C2)C=C1
Molekylvægt (g/mol) 385.37
Formel vægt 385.37
Procent renhed 98.22%
Grad Research
Fysisk form Solid
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death