missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kitol Diacetate (Mixture of Diastereomers), TRC

Artikelnummer. 17993825
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 mg
50 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17993825 50 mg
17923075 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17993825 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCK57050550MG

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 13828-13-2
Molekylær formel C44 H64 O4
Molekylvægt (g/mol) 656.9766
Synonym 3-Cyclohexene-1,2-dimethanol, 3,6-dimethyl-5-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-, diacetate (9CI), 3-Cyclohexene-1,2-dimethanol, 3,6-dimethyl-5-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-, diacetate, stereoisomer (8CI), (3,6-Dimethyl-5-(2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)buta-1,3-dien-1-yl)-6-(4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohex-1-en-1-yl)hexa-1,3,5-trien-1-yl)cyclohex-3-ene-1,2-diyl)bis(methylene) diacetate, Kitol 2, Retinol acetate dimer, Retinyl acetate dimer, [6-(Acetoxymethyl)-2,5-dimethyl-4-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)buta-1,3-dienyl]-5-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)hexa-1,3,5-trienyl]cyclohex-2-en-1-yl]methyl acetate, 3,6-Dimethyl-5-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3-butadienyl]-6-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethyl-1-cyclohexen-1-yl)-1,3,5-hexatrienyl]-3-cyclohexene-1,2-dimethano Diacetate Stereoisomer
IUPAC navn [6-(acetyloxymethyl)-2,5-dimethyl-4-[2-methyl-4-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)buta-1,3-dienyl]-5-[4-methyl-6-(2,6,6-trimethylcyclohexen-1-yl)hexa-1,3,5-trienyl]cyclohex-2-en-1-yl]methyl acetate
SMIL CC(=O)OCC1C(COC(=O)C)C(C)(C=CC=C(C)C=CC2=C(C)CCCC2(C)C)C(C=C(C)C=CC3=C(C)CCCC3(C)C)C=C1C

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Kitol Diacetate
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C44H64O4/c1-30(19-21-39-32(3)17-14-23-42(39,8)9)16-13-25-44(12)37(26-31(2)20-22-40-33(4)18-15-24-43(40,10)11)27-34(5)38(28-47-35(6)45)41(44)29-48-36(7)46/h13,16,19-22,25-27,37-38,41H,14-15,17-18,23-24,28-29H2,1-12H3
Formel vægt 656.4805
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.