Få mere at vide
Abnova™ KIT 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured)
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | KIT 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | BC071593 |
| Molekylvægt (g/mol) | Theoretical M.W. 109.9kDa |
| Plasmid | pCMV-KIT full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIT antibody (Mfr. No. H00003815-D01P) by Western Blot. |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Værtsarter | Human |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- 100UL KIT 293T Cell Transient Overexpression Lysat
- Advarsel
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P272-Tilsmudset arbejdstøj bør ikke fjernes fra arbejdspladsen.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Mercaptoethanol