Få mere at vide
HUBER KISS K6s Kølevarmebad
Spænding:
208/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Kølecirkulator arbejder med naturlige kølemidler
- Tilbyder miljøvenlig løsning til temperaturstyring
- Kølecirkulatorer er udstyret med automatisk justering af kølekapacitet
- Reducerer energiforbrug og spildvarme ned til absolut nødvendigt
- Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
- Kan bruges til eksternt fastgjorte applikationer ved hjælp af pumpetilslutninger på bagsiden
- KISS temperaturregulator
- Enkel betjening med menunavigation
- Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
- Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
- USB og RS232-grænseflader
- Autostart funktion ved strømsvigt
- 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
- Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Tekniske data
| Stuetemperatur | 25 °C til 200 °C |
| Controller type | KYS |
| Kapacitet (metrisk) | 4.5 L |
| Kølekapacitet | 20 °C (0,26 kW) |
| Vise | OLED |
| Varmekapacitet | 1.6 - 2.1 kW |
| Maks. Tryk | 14 l/min; 0,25 bar |
| Model- | KISS K6s |
| Pumpekapacitet | M16x1 AG han |
| Sikkerhedsklasse | 3/FL (DIN 12876) |
| Vis mere |