Få mere at vide
HUBER KISS K6 Kølevarmebad
Artikelnummer. 15622707
Skift visning
Spænding:
208/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15622707 208/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15622707 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2008.0043.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    35230.00 DKK
    29124.50 DKK / Pakke med 1
    Spare 6105.50 DKK
    17% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
Kølebadstermostater med isolerede kølebade er en økonomisk løsning til termoregulering af genstande direkte i termostatbadet. Enhederne er velegnede til typiske varme- og køleopgaver såsom prøvetemperaturkontrol, materialetestning, kvalitetskontrol, analyser mv.
  • Kølecirkulator arbejder med naturlige kølemidler
  • Tilbyder miljøvenlig løsning til temperaturstyring
  • Kølecirkulatorer er udstyret med automatisk justering af kølekapacitet
  • Reducerer energiforbrug og spildvarme ned til absolut nødvendigt
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Kan bruges til eksternt fastgjorte applikationer ved hjælp af pumpetilslutninger på bagsiden
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Controller type KYS
Kapacitet (metrisk) 4.5 L
Kølekapacitet 20 °C til -20 °C
Vise OLED
Varmekapacitet 1.6 - 2.1 kW
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KYS K6
Pumpekapacitet M16x1 AG han
Sikkerhedsklasse 3/FL (DIN 12876)
Spænding 208/240 V
Frekvens 50/60 Hz