Få mere at vide
HUBER KISS K20 Kølevarmebad
Artikelnummer. 15662707
Spænding:
230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15662707
Brand: HUBER 2011.0017.98
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Kølebadstermostater med isolerede kølebade er en økonomisk løsning til termoregulering af genstande direkte i termostatbadet. Enhederne er velegnede til typiske varme- og køleopgaver såsom prøvetemperaturkontrol, materialetestning, kvalitetskontrol, analyser mv.
  • Kølecirkulator arbejder med naturlige kølemidler
  • Tilbyder miljøvenlig løsning til temperaturstyring
  • Kølecirkulatorer er udstyret med automatisk justering af kølekapacitet
  • Reducerer energiforbrug og spildvarme ned til absolut nødvendigt
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Kan bruges til eksternt fastgjorte applikationer ved hjælp af pumpetilslutninger på bagsiden
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Stuetemperatur 20 °C til 200 °C
Controller type KYS
Kapacitet (metrisk) 20 L
Kølekapacitet 20 °C (0,4 kW)
Vise OLED
Varmekapacitet 2 kW
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KYS K20
Pumpekapacitet M16x1 AG han
Sikkerhedsklasse 3/FL (DIN 12876)
Vægt (engelsk) 79.3 lb.
Vægt (metrisk) 36 kg
Spænding 230 V
Frekvens 50/60 Hz