Få mere at vide
HUBER KISS E Immersion Cirkulator
Artikelnummer. 15682707
Skift visning
Spænding:
220/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Spænding Pakningsstørrelse
15682707 220/240 V Hver
1 options
Artikelnummer. 15682707 Leverandør HUBER Leverandørnr. 2035.0012.98
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10770.00 DKK
    10519.45 DKK / Pakke med 1
    Spare 250.55 DKK
    2% Slukket
Se alle kampagner
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-10-2026
Nedsænkningstermostater er velegnede til at kontrollere temperaturen i ethvert bad, da skrueklemmen gør det nemt at montere termostaterne på forskellige beholdere. Minustemperaturer opnås i kombination med et kølebad eller dykkøler.
  • Minustemperaturer opnås i kombination med kølebad eller dykkøler
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Kan bruges til eksternt fastgjorte applikationer ved hjælp af pumpetilslutninger på bagsiden
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Controller type KYS
Certificeringer/compliance III/FL (DIN 12876)
Temperaturområde 25 °C til 200 °C
Type KISS EI mmersion Termostat
Varmekapacitet 1.5-2.1 kW
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KYS E
Dybde (metrisk) 163 mm
Vægt (engelsk) 7 lb.
Vægt (metrisk) 4 kg
Spænding 220/240 V
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz