Få mere at vide
HUBER KISS 215B Varmebadscirkulator
Artikelnummer. 15672717
Spænding:
208/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15672717
Brand: HUBER 2058.0004.98
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmebadscirkulatorer med et rustfrit stålbad muliggør temperaturstyring af interne og eksterne termoreguleringsopgaver. Emner kan termoreguleres direkte ved at placere dem i et termostatbad, og styring af eksternt tilsluttede applikationer er også mulig.
  • Temperaturen på forskellige genstande kan kontrolleres ved at placere dem direkte i badet
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876) til brug med brændbare væsker
  • Tryk/sugepumpe sikrer optimal cirkulation og temperaturhomogenitet i badet
  • Tillader temperaturkontrol af eksternt tilsluttede applikationer ved hjælp af pumpeadapter
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Fremstillet af rustfrit stål
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Controller type KYS
Kapacitet (metrisk) 15 L
Certificeringer/compliance III/FL (DIN 12876)
Pumpetype M16x1 AG han
Temperaturområde 25 °C til 200 °C
Type KISS 215 B badermostat med rustfrit stålbad
Varmekapacitet 1.5 - 2.1 kW
Materiale Rustfrit stål
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KISS 215 B
Temperaturstabilitet ±0,05 °C
Dybde (metrisk) 375 mm
Vægt (engelsk) 26.4 lb.
Vægt (metrisk) 12 kg
Spænding 208/240 V
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz