Få mere at vide
HUBER KISS 205B Varmebadscirkulator
Spænding:
208/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Beskrivelse
- Temperaturen på forskellige genstande kan kontrolleres ved at placere dem direkte i badet
- Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876) til brug med brændbare væsker
- Tryk/sugepumpe sikrer optimal cirkulation og temperaturhomogenitet i badet
- Tillader temperaturkontrol af eksternt tilsluttede applikationer ved hjælp af pumpeadapter
- KISS temperaturregulator
- Enkel betjening med menunavigation
- Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
- Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
- USB og RS232-grænseflader
- Autostart funktion ved strømsvigt
- 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
- Fremstillet af rustfrit stål
- Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Tekniske data
| Controller type | KYS |
| Kapacitet (metrisk) | 5 L |
| Certificeringer/compliance | III/FL (DIN 12876) |
| Pumpetype | M16x1 AG han |
| Temperaturområde | 45 °C til 200 °C |
| Type | KISS 205 B Cirkulationsvarmetermostat med rustfrit stålbad |
| Varmekapacitet | 1.5 - 2.1 kW |
| Materiale | Rustfrit stål |
| Maks. Tryk | 14 l/min; 0,25 bar |
| Model- | KISS 205 B |
| Vis mere |