Få mere at vide
HUBER KISS 112A Clear View Bath Cirkulator
Artikelnummer. 15632717
Spænding:
208/240 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15632717
Brand: HUBER 2052.0003.98
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmebadscirkulatorer med bade lavet af polycarbonat er velegnede til mange applikationer såsom: prøvetemperaturkontrol, analyse, materialetest osv. Enhederne er udstyret med overtemperatur- og lavniveaubeskyttelse og egnet til brug med brændbare væsker.
  • Har høj temperaturstabilitet
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876) til brug med brændbare væsker
  • Tryk/sugepumpe sikrer optimal cirkulation og temperaturhomogenitet i badet
  • Tillader temperaturkontrol af eksternt tilsluttede applikationer ved hjælp af pumpeadapter
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Fremstillet af polycarbonat
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Controller type KYS
Kapacitet (metrisk) 12 L
Pumpetype M16x1 AG han
Temperaturområde 25 °C til 100 °C
Type KISS 112 A badermostat med polykarbonatbad
Varmekapacitet 1.5 - 2.1 kW
Materiale Polycarbonat
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KISS 112 A
Dybde (metrisk) 360 mm
Vægt (engelsk) 17.6 lb.
Vægt (metrisk) 8 kg
Spænding 208/240 V
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz