Få mere at vide
HUBER KISS 104A Clear View Bath Cirkulator
Artikelnummer. 15692707
Spænding:
200/230 V
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15692707
Brand: HUBER 2037.0040.98
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Varmebadscirkulatorer med bade lavet af polycarbonat er velegnede til mange applikationer såsom: prøvetemperaturkontrol, analyse, materialetest osv. Enhederne er udstyret med overtemperatur- og lavniveaubeskyttelse og egnet til brug med brændbare væsker.
  • Temperaturen på forskellige genstande kan kontrolleres ved at placere dem direkte i badet
  • Eksternt tilsluttede applikationer kan også styres med tilføjelse af pumpeadapter
  • Udstyret med overtemperatur og lavt niveau beskyttelse egnet til sikkerhedsklasse III/FL (DIN 12876)
  • Kan bruges til eksternt fastgjorte applikationer ved hjælp af pumpetilslutninger på bagsiden
  • KISS temperaturregulator
  • Enkel betjening med menunavigation
  • Samtidig visning af sætpunkt, Tmin, Tmax og aktuel temperatur
  • Statusvisninger for pumpe, køling og opvarmning
  • USB og RS232-grænseflader
  • Autostart funktion ved strømsvigt
  • 3 farveversioner tilgængelige: grå (standard), blå, rød
  • Velegnet til rutineopgaver inden for forskning og industri
Tekniske data
Controller type KYS
Kapacitet (metrisk) 4 L
Temperaturområde 25 °C til 100 °C
Type KISS 104 A Cirkulationstermostat med polykarbonatbad
Varmekapacitet 1.5-2.1 kW
Materiale Polycarbonat
Maks. Tryk 14 l/min; 0,25 bar
Model- KISS 104 A
Dybde (metrisk) 234 mm
Vægt (engelsk) 11 lb.
Vægt (metrisk) 5 kg
Spænding 200/230 V
Strømstyrke 10 A
Frekvens 50/60 Hz