Få mere at vide
Abnova™ KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T01)
Tekniske data
Tekniske data
| Cellelinje | 293T |
| Til brug med (applikation) | Western Blot |
| Oversigt | KIRREL2 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) |
| Genadgangsnr. | BC007312.1 |
| Molekylvægt (g/mol) | Theoretical M.W. 24.2kDa |
| Plasmid | pCMV-KIRREL2 full-length |
| Kvalitetskontrol test | Transient overexpression cell lysate was tested with anti-KIRREL2 antibody (Mfr. No. H00084063-B01) by Western Blot. |
| Mængde | 100 μL |
| Opbevaringsbuffer | 1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) |
| Værtsarter | Human |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
Produktidentifikator
- Gadolinium standard solution 10 µg/ml
- Advarsel
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Nitric acid