Få mere at vide
Kirenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Kirenol |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C20H34O4/c1-18(17(24)11-21)7-6-15-13(8-18)4-5-16-19(2,12-22)9-14(23)10-20(15,16)3/h8,14-17,21-24H,4-7,9-12H2,1-3H3/t14-,15-,16-,17+,18+,19+,20+/m1/s1 |
| Formel vægt | 338.2457 |