missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
KIRA6, MedChemExpress
Beskrivelse
KIRA6 is an advanced small-molecule IRE1α RNase kinase inhibitor with an IC50 of 0.6 μM. KIRA6 can trigger an apoptotic response.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | KIRA6 |
| CAS | 1589527-65-0 |
| Farve | White |
| Renhedsgrad noter | Research |
| Molekylær formel | C28H25F3N6O |
| Mængde | 5 mg |
| Opløselighedsinformation | DMSO : 25 mg/mL (48.21 mM; Need ultrasonic) |
| SMIL | O=C(NC1=CC=CC(C(F)(F)F)=C1)NC2=C3C=CC=CC3=C(C4=C5C(N)=NC=CN5C(C(C)(C)C)=N4)C=C2 |
| Molekylvægt (g/mol) | 518.53 |
| Formel vægt | 518.53 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?