Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente™ Kipp Dispensere
Artikelnummer. 10303391
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
50 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
10303391 50 mL
1 options
Artikelnummer. 10303391 Leverandør Lenz Laborglasintrumente™ Leverandørnr. 05476028
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    688.00 DKK
    600.01 DKK / Pakke med 1
    Spare 87.99 DKK
    12% Slukket
Forventet forsendelse: 30-12-2026
Dispenserhoved med flaske
  • Med 1 L flaske
  • Jordfugeforbindelse: NS 29/32
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 50 mL
Materiale Borosilikatglas (3.3)
Mængde 1