Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispensere
Artikelnummer. 11536914
Skift visning
Kapacitet (metrisk):
3 mL
Artikelnummer. Kapacitet (metrisk)
11536914 3 mL
1 options
Artikelnummer. 11536914 Leverandør Lenz Laborglasintrumente Leverandørnr. 05476007
Forventet forsendelse: 04-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dispenserhoved med flaske (1 l)
  • Komplet
  • Jordfugeforbindelse: NS 29/32
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 3 mL
Inkluderer Flaske 1 L
Materiale Glas
Standard konusled NS 29/32