Få mere at vide
Lenz Laborglasintrumente Kipp Dispenserhoveder
Artikelnummer. 10048640
Kapacitet (metrisk):
50 pmol RNA pr. reaktion
5 mL
50 mL
100 mL
Artikelnummer. 10048640
Brand: Lenz Laborglasintrumente 05476110
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet af materialer af høj kvalitet. Hvert produktionstrin testes gennem et omfattende kvalitetsstyringssystem baseret på DIN ISO 9001/EN 29001.
  • Dispenserhoveder til Kipp dispensere
  • Med kegle NS 29/32
  • Lavet af DURAN™ rør
Tekniske data
Kapacitet (metrisk) 5 mL
Materiale Glas
Standard konusled NS 29/32