Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kipp Dispenserhoved
Volumen (metrisk):
2 mL
10 mL
20 mL
25 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kipp Dispenserhoved |
| Materiale | Duran Slange |
| Volumen (metrisk) | 10 mL |
| Til brug med (udstyr) | Kipp dispenser |
| Inkluderer | Kegle NS 29/32 |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Trådstørrelse | NS 29/32 |