Få mere at vide
Lenz Laborglasinstrumente™ Kipp Dispenser
Volumen (metrisk):
1 mL
10 mL
20 mL
Tekniske data
Tekniske data
| Produkttype | Kipp Dispenser |
| Volumen (metrisk) | 1 mL |
| Inkluderer | Flaske |
| Mængde | Pakke m. 1 stk. |
| Trådstørrelse | GL 29/32 |