Få mere at vide
Novus Biologicals™ Kininogen Antibody Pair [HRP]
Shop alle Bio Techne produkter
Mængde:
15 tallerkener
5 tallerkener
Beskrivelse
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Kininogen.
Tekniske data
Tekniske data
| Analyseområde | 31.25 pg/mL |
| Assay følsomhed | 31.25-2000 pg/mL |
| Assay | Sandwich ELISA |
| Konjugeret | HRP |
| Produkttype | Antibody Pairs |
| Specificitet | This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human Kininogen. |
| Målarter | Human |
| Til brug med (applikation) | Sandwich ELISA |
| Gen-id (Entrez) | 3827 |
| Gen symbol | KNG1 |
| Vis mere |