Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemer forbrugsvarer
Artikelnummer. p-4530017 Shop alle Thermo Scientific produkter
Inkluderer:
KingFisher spids kam
KingFisher tallerken 100 μl
KingFisher tallerken 200 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
Artikelnummer. 11520625
Brand: Thermo Scientific™ 97002070
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
Optimer ydeevnen vha Thermo Scientific™ ™KingFisher Systems Consumables, ideel til magnetisk partikelbehandling.
Optimer ydeevnen vha Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables, specielt designet til brug med KingFisher-systemet og ideel til magnetisk partikelbehandling på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. De specialdesignede engangsspidskamme og mikroplader, som er lavet af polypropylen, muliggør fremragende genvinding af magnetiske perler.
  • Specielt designet til brug med KingFisher-systemet
  • Ideel til magnetisk partikelbehandling på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler
  • De specialdesignede engangsspidskamme og mikroplader er lavet af polypropylen
  • Dette muliggør fremragende gendannelse af magnetiske perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Til brug med (applikation) Magnetisk partikelbehandling
Til brug med (udstyr) KingFisher system
Inkluderer KingFisher spids kam
Mængde 50/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.