Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Systemer forbrugsvarer
Artikelnummer. 12683116 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Inkluderer:
KingFisher spids kam
KingFisher tallerken 100 μl
KingFisher tallerken 200 μl
Pakningsstørrelse:
Pakke med 50
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Inkluderer Pakningsstørrelse
12683116 KingFisher tallerken 200 μl Pakke med 50
11520625 KingFisher spids kam Pakke med 50
12673116 KingFisher tallerken 100 μl Pakke med 50
11323593 KingFisher tallerken 100 μl Pakke med 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12683116 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 97002084
Følg Workflowet - Udforsk besparelserne
Brug rabatkode 27967
Se alle kampagner
På lager
Optimer ydeevnen vha Thermo Scientific™ ™KingFisher Systems Consumables, ideel til magnetisk partikelbehandling.
Optimer ydeevnen vha Thermo Scientific™ KingFisher™ Systems Consumables, specielt designet til brug med KingFisher-systemet og ideel til magnetisk partikelbehandling på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler. De specialdesignede engangsspidskamme og mikroplader, som er lavet af polypropylen, muliggør fremragende genvinding af magnetiske perler.
  • Specielt designet til brug med KingFisher-systemet
  • Ideel til magnetisk partikelbehandling på grund af deres lave bindingsaffinitet til biomolekyler
  • De specialdesignede engangsspidskamme og mikroplader er lavet af polypropylen
  • Dette muliggør fremragende gendannelse af magnetiske perler
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen 200μ L
Til brug med (applikation) Magnetisk partikelbehandling
Til brug med (udstyr) KingFisher system
Inkluderer KingFisher tallerken 200 μl
Mængde 50/Cs.
Begrænset garantiperiode:
Med forbehold for alle garantikrav og undtagelser angivet i vores salgsvilkår og -betingelser, er dette produkt garanteret fra den dato, vi afsender produktet, og i halvfems (90) dage derefter.
Ansvarsfraskrivelse vedrørende brugsbegrænsning til intern forskning:
Eventuelle begrænsninger kun for købers brug af produktet/produkterne til interne forskningsformål gælder ikke for produktet/produkterne på de websider, der er knyttet til denne erklæring.