Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem, KingFisher med 96 dybbrøndshoveder
Shop alle Thermo Scientific produkterBeschreibung
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein eller celleoprensning fra stort set enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Find en fleksibel løsning til forskellige typer prøvebehandlingsbehov. Med 24 magnethoveder kan kunder øge behandlingsvolumen op til 5 ml, hvilket resulterer i øget udbytte af det oprensede produkt. For højere gennemløbsbehov kan 96 prøver behandles med 96 magnethoveder.
- Det fuldautomatiske system giver højhastighedsoprensning af nukleinsyrer, proteiner og celler.
- Højt gennemløbssystem behandler op til 96 prøver på mindre end 20 minutter.
- Åbent og fleksibelt system lader kunden bruge ethvert magnetisk partikelbaseret sæt til at opfylde applikationskravene.
- Thermo Scientific, der er nem at bruge™ BindIt™-software giver instrumentkontrol, protokoloprettelse og modifikation.
- Færdige protokoller til forskellige typer applikationer er tilgængelige.
Anbefalet til:
- Genomik og proteomik
- Målidentifikation
- Veterinære assays
- Biomarkør opdagelse
- Kvalitetskontrol
- Retsmedicin
Spezifikation
Spezifikation
| Volumen (metrisk) behandling | 50 til 1.000μ l |
| Plader pr. dæk | 24 eller 96 |
| Volumen | 96 prøver |
| Oversigt | KingFisher 96 plade, KingFisher 96 DW plade |
| Indsamlingseffektivitet af partikler | > 95% |
| Vise | START / PAUSE / STOP / OK / DREJEBORDET DREJER MED URET / DREJEBORDET DREJER MOD URET / fire markørtaster / LCD |
| Til brug med (applikation) | Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin |
| Opvarmningstemperatur | Fra +°5 C over stuetemperatur til +115 °C |
| Magnetiske stænger | 96 i én ramme; Udskiftelige magnethoveder |
| Partikelstørrelse (metrisk) | ca.> 1μ m |
| Mehr anzeigen |
Til laboratoriebrug
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.