Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex Purification System, KingFisher med 24 dybbrøndshoveder
Artikelnummer. 11819520 Shop alle Thermo Scientific produkter
Skift visning
Mængde:
Hver
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11819520 Hver Hver
1 options
Artikelnummer. 11819520 Leverandør Thermo Scientific™ Leverandørnr. 5400640
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex magnetiske partikelprocessorer.
Forbered prøver effektivt fra en række forskellige materialer med Thermo Scientific™ KingFisher™ Flex-oprensningssystem, som tilbyder meget alsidig, automatiseret magnetisk partikelbehandling til DNA/RNA, protein eller celleoprensning fra stort set enhver kilde. Ved hjælp af revolutionerende magnetisk partikelseparationsteknologi giver dette system fremragende reproducerbarhed og kvalitet.
Find en fleksibel løsning til forskellige typer prøvebehandlingsbehov. Med 24 magnethoveder kan kunder øge behandlingsvolumen op til 5 ml, hvilket resulterer i øget udbytte af det oprensede produkt. For højere gennemløbsbehov kan 96 prøver behandles med 96 magnethoveder.
  • Det fuldautomatiske system giver højhastighedsoprensning af nukleinsyrer, proteiner og celler.
  • Højt gennemløbssystem behandler op til 96 prøver på mindre end 20 minutter.
  • Åbent og fleksibelt system lader kunden bruge ethvert magnetisk partikelbaseret sæt til at opfylde applikationskravene.
  • Thermo Scientific, der er nem at bruge™ BindIt™-software giver instrumentkontrol, protokoloprettelse og modifikation.
  • Færdige protokoller til forskellige typer applikationer er tilgængelige.
Anbefalet til:
  • Genomik og proteomik
  • Målidentifikation
  • Veterinære assays
  • Biomarkør opdagelse
  • Kvalitetskontrol
  • Retsmedicin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Volumen (metrisk) behandling 200 til 5000μ L
Plader pr. dæk 24 eller 96
Volumen 24 prøver
Oversigt KingFisher 24 DW plade
Indsamlingseffektivitet af partikler > 95%
Vise START / PAUSE / STOP / OK / DREJEBORDET DREJER MED URET / DREJEBORDET DREJER MOD URET / fire markørtaster / LCD
Til brug med (applikation) Genomik og proteomik, målidentifikation, veterinære assays, opdagelse af biomarkører, kvalitetskontrol, retsmedicin
Opvarmningstemperatur Fra +°5 C over stuetemperatur til +115 °C
Magnetiske stænger 24 i én ramme; Udskiftelige magnethoveder
Partikelstørrelse (metrisk) ca.> 1μ m
Mængde Hver
Plade Type 24 eller 96-brøndsplader: KingFisher 24 Deep Well-plade (200 til 5.000μ l), mikrotiter 96 Deep Well-plade (50 til 1.000μ l), KingFisher 96 plade (20 til 200μ l), PCR-plade (20 til 100μ l)
Dybde (engelsk) 23,6 tommer
Dybde (metrisk) 60 cm
Højde (engelsk) 15 tommer
Højde (metrisk) 38 cm
Vægt (engelsk) 62 lb.
Vægt (metrisk) 28 kg
Bredde (engelsk) 26,8 tommer
Bredde (metrisk) 68 cm
Vis mere Vis mindre
Til laboratoriebrug