Få mere at vide
Thermo Scientific™ KingFisher™ Presto Oprensningssystem
Artikelnummer. p-6926032 Shop alle Thermo Scientific produkter
Produkttype:
24 DW-hoved og varmeblok
24 Dyb brøndhoved
96 DW-hoved
96 DW-hoved og varmeblok
KF Presto med 24 DW-hoved
KF Presto med 96 DW-hoved
Volumen (metrisk) behandling:
200 til 5000μ L
50 til 1.000μ l
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 15881647
Brand: Thermo Scientific™ 5400830
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
, 02 950 59 478
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier.
Brug Thermo Scientific KingFisher Presto som en del af et automatiseret rensningssystem med en væskebehandler til pladefyldning i højkapacitetslaboratorier. Ved at bruge den afprøvede KingFisher magnetiske partikelbaserede teknologi, KingFisher Presto leverer højkvalitetsudbytter af målnukleinsyrer og -proteiner til biofarma, bioteknologi og forskning.
Funktioner:
• Rens 96 eller 24 prøver ad gangen
• Volumenområde på 50 –5000μ L
• Minimeret størrelse for nem tilpasning til automatiseringssystemer
• Opvarmningsevne til anvendelse, der kræver forhøjede temperaturer
• Nem tilslutning til flere væskehåndteringsinstrumenter
• Fleksibelt system til mange forskellige applikationer
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Produkttype KF Presto med 96 DW-hoved
Volumen (metrisk) behandling 50 til 1.000μ l
Opvarmningstemperatur Fra +°5 C over omgivelsestemperatur til 115 °C
Prøver pr. kørsel 96
Plade Type 96, 96 DW
Dybde (engelsk) 18,3 tommer
Dybde (metrisk) 465 mm
Højde (engelsk) 15,7 tommer
Højde (metrisk) 400 mm
Vægt (engelsk) 52.9 lb.
Vægt (metrisk) 24 kg
Bredde (engelsk) 14,2 tommer
Bredde (metrisk) 36 cm